Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenosine-5'-Diphosphate, Free acid |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >96% |
| Cantidad | 0.1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.2 |
| Forma física | Sólido |