Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de sal monopotásica de adenosina-5'-difosfato, 99 %
Código de producto. 15420147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420147 1 g 1 g
15430147 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420147 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60672.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72696-48-1 | C10H14KN5O10P2 | 465.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72696-48-1
Fórmula molecular C10H14KN5O10P2
Peso molecular (g/mol) 465.29
Número MDL MFCD00066472
Clave InChI ZNCWUOPIJTUALR-GWKNMROSNA-M
Sinónimo adenosine 5-diphosphate monopotassium salt dihydrate
PubChem CID 131675483
Nombre IUPAC Potasio;(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-2-[[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oximetil]oxolan-3-olato;dihidrato
SMILES [K+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt dihydrate
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.33 (465.29 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino