Learn More
Adenosine 5'-diphosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16469346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469346 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW010918
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
MedChemExpress Adenosine 5'-diphosphate (Adenosine diphosphate) is a nucleoside diphosphate. Adenosine 5'-diphosphate is the product of ATP dephosphorylation by ATPases. Adenosine 5'-diphosphate induces human platelet aggregation and inhibits stimulated adenylate cyclase by an action at P2T-purinoceptors.
Adenosine 5'-diphosphate (Adenosine diphosphate) is a nucleoside diphosphate. Adenosine 5'-diphosphate is the product of ATP dephosphorylation by ATPases. Adenosine 5'-diphosphate induces human platelet aggregation and inhibits stimulated adenylate cyclase by an action at P2T-purinoceptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine 5'-diphosphate
CAS 58-64-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H15N5O10P2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Adenosine diphosphate ADP
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (117.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(O)(OP(O)(OC[C@H]1O[C@@H](N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@H](O)[C@@H]1O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 427.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.2
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism