Learn More
Sal disódica de adenosina-5'-difosfato a partir de levadura, MP Biomedicals™
Código de producto. 11398329 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398329 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11398329 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210005601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.40€
    86.10€ / 1 g
    Ahorro 4.30€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Un nucleótido adenina involucrado en el almacenamiento de energía y en el metabolismo de ácido nucleico a través de su conversión en ATP mediante la síntesis de ATP.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-Diphosphate Disodium Salt
Nombre de nota de levadura
CAS 16178-48-6
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Fórmula molecular C10H13N5Na2O10P2
Número MDL MFCD00150927
Cantidad 1 g
Sinónimo adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
Clave InChI ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Nombre IUPAC ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilfosfonato}oxi)fosfonato de hidrógeno de disodio
Peso molecular (g/mol) 471.17
PubChem CID 85315
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.2
Forma física Polvo