Learn More
Sal disódica de adenosina 5'-difosfato, TRC
Código de producto. 30325382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325382 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30325382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA2817032.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine 5'-Diphosphate Disodium Salt
CAS 16178-48-6
Fórmula molecular C10 H13 N5 O10 P2 . 2 Na
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), sodium salt (1:2), Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), disodium salt (9CI), Adenosine-5'-(trihydrogen pyrophosphate), disodium salt (8CI), ADP disodium, ADP disodium salt, Adenosine-5'-diphosphate disodium salt, Disodium 5'-ADP, Disodium ADP, Disodium adenosine 5'-diphosphate, Trinosin S
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5O10P2.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
Nombre IUPAC Disodio;fosfato de hidrógeno de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil]
Peso molecular (g/mol) 471.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.9933