Learn More
Sal disódica de adenosina-5'-difosfato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11388329 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388329 500 mg 500 miligramos
11308339 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388329 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02100056.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.15€
    48.30€ / 500 miligramos
    Ahorro 11.85€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Participa en el almacenamiento de energía y en el metabolismo de los ácidos nucleicos. Sal disódica de adenosina-5'-difosfato, MP Biomedicals es un nucleótido de adenina que se convierte en ATP por ATP sintasas. El ADP afecta a la activación de las plaquetas a través de su interacción con los receptores ADP.
El ADP afecta la activación de las plaquetas a través de su interacción con los receptores de ADP P2Y1, P2Y12 y P2X1. Al convertirse en adenosina por los ecto-ADPases, la activación de las plaquetas se inhibe a través de los receptores de adenosina.
CAS 16178-48-6
Fórmula molecular C10H13N5Na2O10P2
Peso molecular (g/mol) 471.17
Número MDL MFCD00150927
Clave InChI ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Sinónimo adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
Nombre IUPAC Disodio;fosfato de hidrógeno de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil]
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Cantidad 500 mg
Rotación óptica [α]20/D -29,6 ±1° c = 0,5% en Na2HPO4 0,5M (Lit.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.2
Porcentaje de pureza ≥95 %
Forma física Polvo blanco