Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosina 5'-difosfato, hidrato de sal disódica, 98 %
Código de producto. 10771051 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10771051 5 g Frasco de vidrio 5 g
10435105 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10143940 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10771051 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 164670050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    237.65€ / 5 g
    Ahorro 40.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16178-48-6
Fórmula molecular C10H13N5Na2O10P2
Peso molecular (g/mol) 471.17
Número MDL MFCD00150927
Clave InChI ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Sinónimo adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine 5′-diphosphate, disodium salt hydrate
Absorbancia 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.15 to 0.17 (A280/A260)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad (5% w/v in water) Clear colorless
Espectrofotometría 97.5 to 102.5% (ADP-Na2H,on dry basis) (calculated) 82% min. (ADP,on as is basis) (lambda max. 260nm) molar absorptivity 15000+/-2%,pH 7
Nombre IUPAC ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilfosfonato}oxi)fosfonato de hidrógeno de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo