Learn More
Adenosin-5'-difosfato, sal disódica, dihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15875048 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15875048 25 g Frasco de plástico 25 g
15865048 5 g Frasco de plástico 5 g
15885048 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15875048 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J10490.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16178-48-6
Fórmula molecular C10H13N5Na2O10P2
Peso molecular (g/mol) 471.17
Número MDL MFCD00150927
Clave InChI ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Sinónimo adenosine 5 '-diphosphate disodium salt, adenosine-5 '-diphosphate disodium salt, sodium 2 r,3 s,4 r,5 r-5-6-amino-9 h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5 '-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5 '-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5 '-Diphosphate Disodium Salt Dihydrate
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Beilstein 3645656
Nombre IUPAC disodium hydrogen ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.2
Envase Frasco de plástico