Learn More
Adenosina-5',5' '-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenosine-5',5''-d2 |
| CAS | 82741-17-1 |
| Fórmula molecular | C10H11D2N5O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine-5',5''-d2, 9-β-D-Ribofuranosyladenine-5',5''-d2, Adenine Riboside-2'-d, Adenocard-5',5''-d2, Adenocor-5',5''-d2, Adenogesic-5',5''-d2, Adenoscan-5',5''-d2, Adrekar-5',5''-d2, Boniton-5',5''-d2, D-Adenosine-5',5''-d2, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-β-D-ribofuranose-5',5''-d2, Myocol-5',5''-d2, NSC 7652-5',5''-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1/i1D2 |
| SMILES | OC([2H])([2H])[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2)O1 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-il)-5-[dideuterio(hidroxi)metil]oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 269.26 |