Learn More
Adenosina-3'-monofosfato, TRC
Código de producto. 30240976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240976 200 mg 200 miligramos
30240549 25 mg 25 miligramos
30240548 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA281840200MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84-21-9
Fórmula molecular C10 H14 N5 O7 P
Specifications
Formato Sin diluir
Peso molecular 347.2212
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 200 mg
Nombre del producto químico o material Adenosina-3'-monofosfato