Learn More
Adenosina-3',5'-monofosfato cíclico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenosine-3',5'-cyclic Monophosphate |
| CAS | 60-92-4 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N5 O6 P |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Adenosine 3',5'-Cyclic Phosphate, 3',5'-AMP, 45: PN: US20030109453 SEQID: 44 Claimed sequence, AMPc, Adenosine 3',5'-Cyclophosphate, Adenosine 3',5'-Monophosphate, Adenosine 3',5'-Phosphate, Adenosine Cyclic 3',5'-Monophosphate, Adenosine Cyclic Monophosphate, Cyclic 3',5'-AMP, Cyclic 3',5'-Adenylic Acid, Cyclic AMP, Cyclic Adenosine 3',5'-Monophosphate, Cyclic Adenosine 3',5'-Phosphate, NSC 143670, NSC 94017, cAMP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N5O6P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@@H]4COP(=O)(O)O[C@H]4[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-aminopurin-9-il)-2-hidroxi-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinin-7-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 329.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.0525 |