Learn More
Adenosina-2-d1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenosine-2-D |
| CAS | 109923-50-4 |
| Fórmula molecular | C10 D H12 N5 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Adenosine-2-d (9CI, ACI), Adenosine-2-D, 9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-2d-6-amine, 9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine-2d, Adenosine-2-d1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1/i2D |
| SMILES | [2H]c1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-deuteriopurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 268.2475 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.103 |