Learn More
Sal sódica de monofosfato de adenosina-2',3'-cíclico, 97 %
Código de producto. 15470137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470137 100 mg 100 miligramos
15480137 250 mg 250 miligramos
15490137 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60558.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37063-35-7 | C10H11N5NaO6P | 351.19 g/mol
Adenosine-2’,3’-cyclic Monophosphate is an Adenosine (A280400) derivative useful as anticancer agent. It is also used as a Pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research and chemical analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monofosfato de adenosina-2’,3’-cíclico es un derivado de adenosina (A280400) útil como agente contra el cáncer. También se utiliza como intermedio farmacéutico, en la investigación farmacéutica y en el análisis químico.
Solubilidad
Es soluble en DMSO y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37063-35-7
Fórmula molecular C10H11N5NaO6P
Peso molecular (g/mol) 351.19
Número MDL MFCD00005757
Clave InChI VSDSIACSNXHGOV-GWKNMROSNA-M
Sinónimo adenosine-2 inverted exclamation mark ,3 inverted exclamation mark-cyclic monophosphate sodium salt
PubChem CID 131698406
Nombre IUPAC sodium (3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-amino-9H-purin-9-yl)-6-(hydroxymethyl)-2-oxo-tetrahydro-2H-2λ⁵-furo[3,4-d][1,3,2]dioxaphosphol-2-olate
SMILES [Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@H]4OP([O-])(=O)O[C@@H]34)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-2',3'-cyclic monophosphate sodium salt
Punto de fusión 241°C to 243°C
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad It is soluble in DMSO,water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo