Learn More
Adenosina-15N, TRC
Código de producto. 30138729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138729 25 mg 25 miligramos
30136118 50 mg 50 miligramos
30004805 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA28041025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41547-82-4
Fórmula molecular C10 H13 15N N4 O4
Peso molecular (g/mol) 268.235
Sinónimo Adenosine 15N
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-(15N)azanylpurina-9-il)-5-(hidroximetiloxolano-3,4-diol
SMILES [15NH2]c1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-15N
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1/i11+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.094