Learn More
Adenosina-13C5, TRC
Código de producto. 30011374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011374 25 mg 25 miligramos
30011120 2.5 mg 2.50 miligramo
30009431 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA28040225MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159496-13-6
Fórmula molecular C513C5H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 272.2
Sinónimo 9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine-13C5, 9-β-D-Ribofuranosyladenine-13C5, Adenine Riboside-13C5, Adenocard-13C5, Adenocor-13C5, Adenogesic-13C5, Adenoscan-13C5, Adrekar-13C5, Boniton-13C5, D-Adenosine-13C5, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-β-D-ribofuranose-13C5, Myocol-13C5, NSC 7652-13C5;
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-2-(6-aminopurina-9-il)-5-(hidroximetiloxolano-3,4-diol
SMILES C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-13C5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6?,7+,10-/m1/s1/i1+1,4+1,6+1,7+1,10+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.114
Porcentaje de pureza >95%