Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Adenoscreen Latex
Código de producto. 17353211 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Clia Complexity:
Media-alta
Tamaño de la unidad:
25 tests
Código de producto. Clia Complexity Tamaño de la unidad
17353211 Media-alta 25 tests
1 options
Código de producto. 17353211 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor M81CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Microgen Bioproducts Adenoscreen Latex - Prueba rápida y sencilla de aglutinación de látex para la detección del antígeno de adenovirus en muestras fecales.
  • Una prueba sencilla y rápida de aglutinación de látex para la detección del antígeno de rotavirus en muestras faciales.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO13485 ISO9001
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Conjuntos de control Control positivo M81c - 1,0 ml
Marcado CE Sí
Clia Complexity Media-alta
Analitos detectables Anticuerpo de adenovirus de conejo
Formato 4 frascos (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml y 50 ml)
Tipo de muestra Suspensión de muestras fecales
Sensibilidad 0,96
Tipo Prueba de aglutinación de látex
Para utilizar con (aplicación) La detección del antígeno de adenovirus en muestras fecales
Para utilizar con (equipo) Tubos de centrífuga, con tapón o con tapón de rosca de laboratorio
Incluye 50 pruebas
Material Frascos cuentagotas de polietileno
N.º de reacciones 2 por prueba
Grupo de organismos Animal
Tipo de empaquetado Cartón
Cantidad 4 frascos (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 l y 50 ml)
Tipo de reactivo M81a - Reactivo de prueba - 2,5 ml - Contiene partículas de látex sensibilizadas con anticuerpos de adenovirus (de conejo)
Especie Adenovirus
Especificidad 0,99
Clase de organismo diana Eucariota
Tiempo de prueba 12 minutos