Learn More
Adenina, TRC
Código de producto. 30137916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137916 25 g 25 g
18010530 1 g 1 g
18042530 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA28048025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-24-5
Fórmula molecular C5 H5 N5
Peso molecular (g/mol) 135.13
Sinónimo 9H-Purin-6-amine, 1H-Purin-6-amine (9CI), Adenine (8CI), (9H-Purin-6-yl)amine, 1,6-Dihydro-6-iminopurine, 3,6-Dihydro-6-iminopurine, 3H-Purin-6-amine, 6-Amino-1H-purine, 6-Amino-3H-purine, 6-Amino-9H-purine, 6-Aminopurine, 7H-Imidazo[4,5-c]pyridazin-3-amine, 7H-Purin-6-amine, 9H-Adenine, Adeninimine, Leuco 4, NSC 14666, Pedatisectine B, Vitamin B4
Nombre IUPAC 7H-purina-6-amina
SMILES Nc1ncnc2nc[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0545
Porcentaje de pureza >95%