Learn More
Sulfato de adenina dihidrato, hemisulfato, 99,66 %, para análisis HPLC, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenine Sulfate Dihydrate, Hemisulfate |
| Nombre de nota | Para análisis HPLC |
| CAS | 6509-19-9 |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.9966 |
| Fórmula molecular | C10H16N10O6S |
| Número MDL | MFCD00150149 |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2 |
| Clave InChI | MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |