Learn More
Sulfato de adenina dihidratado, > 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15855048 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15855048 100 g Frasco de plástico 100 g
1 options
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Código de producto. 15855048 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J10450.22
Solicitar formato a granel o personalizado
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine Sulfate Dihydrate
CAS 321-30-2
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C10H12N10O4S
Número MDL MFCD00213655
Cantidad 100 g
Beilstein 3820263
Sinónimo adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7 h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
Clave InChI LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Nombre IUPAC bis(7H-purin-6-amine); sulfuric acid
Peso molecular (g/mol) 368.33
PubChem CID 9449
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.36
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo cristalino