Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfato de adenina, 98 %, sintético
Código de producto. 10636562 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10636562 25 g Frasco de plástico 25 g
10646562 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636562 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 163630250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    100.65€ / 25 g
    Ahorro 11.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 321-30-2 | C10H12N10O4S | 368.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321-30-2
Fórmula molecular C10H12N10O4S
Peso molecular (g/mol) 368.33
Número MDL MFCD00213655
Clave InChI LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
PubChem CID 9449
Nombre IUPAC 7H-purina-6-amina; ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine sulfate
Nombre de nota 98%
Absorbancia 0.74 to 0.78 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 285.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 2% max. (1 g, 105°C, 5 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 26, V,16, 100
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Espectrofotometría 97.5% min. (lambda max. 262nm,pH 1) molar absorptivity 13100+/-2%,on dry basis
Transmitancia 95% min. (c=0.5, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo