Learn More
Adenina, Mikromol™
Código de producto. 18061620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18061620 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18061620 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1495.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Adenina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine
CAS 73-24-5
Nombres de analitos o componentes Adenine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H5 N5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Adenine, 7H-purin-6-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
SMILES Nc1ncnc2nc[nH]c12
Nombre IUPAC 7H-purina-6-amina
Peso molecular (g/mol) 135.13
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135,0545 g/mol