Learn More
Adenine, MedChemExpress
Código de producto. 16412069
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16412069 1 g 1 g
16400798 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16412069 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0152
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Adenine (6-Aminopurine), a purine, is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA. Adenine acts as a chemical component of DNA and RNA. Adenine also plays an important role in biochemistry involved in cellular respiration, the form of both ATP and the cofactors (NAD and FAD), and protein synthesis.
Adenine (6-Aminopurine), a purine, is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine
Forma física Solid
CAS 73-24-5
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H5N5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 6-Aminopurine Vitamin B4
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic) ∣1M HCl : 20 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (14.80 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=C2N=CNC2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 135.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.13
Porcentaje de pureza 99.14%