Learn More
Adenina, LoGiCal
Código de producto. 30461337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461337 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461337 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1495.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine
CAS 73-24-5
Nombres de analitos o componentes Adenine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H5 N5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Adenine, 7H-purin-6-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Nc1ncnc2nc[nH]c12
Nombre IUPAC 7H-purina-6-amina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 135.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135,0545 g/mol