Learn More
Clorhidrato de adenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenine Hydrochloride |
| CAS | 2922-28-3 |
| Fórmula molecular | C5H5N5 . HCl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Adenine Monohydrochloride, 1H-Purin-6-amine Monohydrochloride, 9H-Purin-6-amine Hydrochloride, Leucon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H |
| SMILES | Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12 |
| Nombre IUPAC | 7H-purin-6-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 171.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0312 |