Learn More
Clorhidrato de adenina, TRC
Código de producto. 30317467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317467 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30317467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA28036025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine Hydrochloride
CAS 2922-28-3
Fórmula molecular C5H5N5 . HCl
Cantidad 25 g
Sinónimo Adenine Monohydrochloride, 1H-Purin-6-amine Monohydrochloride, 9H-Purin-6-amine Hydrochloride, Leucon
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H
SMILES Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
Nombre IUPAC 7H-purin-6-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 171.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0312