Learn More
Clorhidrato de adenina, ∼99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11398509 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
11398509 5 g
11308519 25 g
11318519 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11398509 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210019105
This item is not returnable. View return policy
Clorhidrato de adenina, ∼ El 99% se utiliza en la investigación viral y tiene una amplia gama de funciones químicas y bioquímicas in vivo e in vitro.
  • La adenina tiene una amplia gama de funciones químicas y bioquímicas in vivo e in vitro.
  • Es una molécula reguladora y un componente del ADN, ARN, cofactores (NAD, FAD) y moléculas de señalización (AMPc).
  • Se utiliza como conservante sanguíneo y en investigaciones virales.
  • Es una nucleobase de purina muy extendida en los tejidos animales y vegetales combinada con niacinamida, D-ribosa y ácidos fosfóricos.
  • Es un constituyente de ácidos nucleicos y coenzimas, como la codehidrasa I y II, ácido adenílico, coalanina deshidrasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6055-72-7
Fórmula molecular C5H8ClN5O
Peso molecular (g/mol) 189.60
Número MDL MFCD11046306
Clave InChI MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7h-purin-6-amine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hemihydrate, 1h-purin-6-amine monohydrochloride hydrate 2:1, ade hydrate hydrochloride, purine-6-ylamine, chloride, hydrate, c5h5n5.hcl.h2o, adenine hydrochloride, adeninehydrochloridehemihydrate, vitamin b4 hydrate hydrochloride
PubChem CID 24211900
Nombre IUPAC hidrocloruro de 7H-purin-6-amina hidratada
SMILES O.Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material Adenine hydrochloride
Absorbancia λ max 262 nm (0.1 N HCl)
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.992
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como conservante de la sangre y en la investigación viral. Molécula reguladora.
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.