Learn More
Clorhidrato de adenina, 99,20%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11425032 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11425032 100 g
1 options
Código de producto. 11425032 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219460880
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine hydrochloride
CAS 6055-72-7
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.992
Fórmula molecular C5H8ClN5O
Número MDL MFCD11046306
Cantidad 100 g
Sinónimo 7h-purin-6-amine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hemihydrate, 1h-purin-6-amine monohydrochloride hydrate 2:1, ade hydrate hydrochloride, purine-6-ylamine, chloride, hydrate, c5h5n5.hcl.h2o, adenine hydrochloride, adeninehydrochloridehemihydrate, vitamin b4 hydrate hydrochloride
Clave InChI MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Nombre IUPAC hidrocloruro de 7H-purin-6-amina hidratada
Peso molecular (g/mol) 189.60
PubChem CID 24211900
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.6
Forma física Powder