Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de adenina, +98 %, con hasta un 5 % de agua
Código de producto. 11408257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408257 5 g 5 g
11418257 25 g 25 g
11428257 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408257 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17622.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2922-28-3 | C5H6ClN5 | 171.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2922-28-3
Fórmula molecular C5H6ClN5
Peso molecular (g/mol) 171.59
Número MDL MFCD00038990
Clave InChI UQVDQSWZQXDUJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adenine hydrochloride, 7h-purin-6-amine hydrochloride, 6-aminopurine hydrochloride, 1h-purin-6-amine, monohydrochloride, adenine monohydrochloride, unii-364h11m7od, adenine hcl, 1h-purin-6-amine, hydrochloride, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:?, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 76219
Nombre IUPAC 7H-purin-6-amine hydrochloride
SMILES Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine hydrochloride
Punto de fusión ∼290°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo Hasta un ≈5 % de agua
Cantidad 5 g
Beilstein 4009585
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.59
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Adenine hydrochloride hemihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Purin-6-amine, monohydrochloride