Learn More
Clorhidrato de adenina-15N5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenine Hydrochloride-15N5 |
| CAS | 2095709-78-5 |
| Fórmula molecular | C5H515N5 • HCl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Leucon-15N5, Adenine Monohydrochloride-15N5, 1H-Purin-6-amine Monohydrochloride-15N5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H/i6+1,7+1,8+1,9+1,10+1; |
| SMILES | [15NH2]C1=C2C([15N]=C[15N]2[H])=[15N]C=[15N]1.Cl |
| Nombre IUPAC | 7H-purin-6-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 140.093646 |