Learn More
Hemisulfato de adenina, TRC
Código de producto. 30313847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313847 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30313847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA28036525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine Sulphate
CAS 321-30-2
Fórmula molecular 2[C5H5N5].SO4H2
Cantidad 25 g
Sinónimo 7H-Purin-6-amine Sulphate, Adenine Sulphate, 9H-Purin-6-amine, sulfate (2:1), 1H-Purin-6-amine, sulfate (2:1) (9CI), Adenine, sulfate (2:1) (8CI), Adenine hemisulfate, Adenine sulfate, Adeninium sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
SMILES Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 9H-purin-6-amina; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 368.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.0764