Learn More
Dihidrato de hemisulfato de adenina, MP Biomedicals
Código de producto. 11348519 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348519 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11348519 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210019525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    121.80€ / 25 g
    Ahorro 6.20€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine Hemisulfate
Nombre de nota Dihidrato
CAS 6509-19-9
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C10H16N10O6S
Número MDL MFCD00150149
Cantidad 25 g
Sinónimo 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2
Clave InChI MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Nombre IUPAC Bis(7H-purina-6-amina) ácido sulfúrico dihidrato
Peso molecular (g/mol) 404.36
PubChem CID 44134512
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.4