Learn More
Hemisulfato de adenina dihidrato, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11358519 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11358519 5 g
11338519 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358519 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210019580
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Una nucleobase de purina con una amplia gama de funciones químicas y bioquímicas in vivo e in vitro; Es una molécula reguladora y un componente del ADN, ARN, cofactores (NAD, FAD) y moléculas de señalización (cAMP).
CAS 6509-19-9
Fórmula molecular C10H16N10O6S
Peso molecular (g/mol) 404.36
Número MDL MFCD00150149
Clave InChI MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2
PubChem CID 44134512
Nombre IUPAC Bis(7H-purina-6-amina) ácido sulfúrico dihidrato
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine Hemisulfate Dihydrate
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.37
Forma física Sólido