Specifications
| Nombre del producto químico o material | Adenine Hemisulfate Dihydrate |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.37 |
| Forma física | Solid |