Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenina, 99 %
Código de producto. 10746341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10746341 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10716181 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10444595 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10746341 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 147441000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-24-5
Fórmula molecular C5H5N5
Peso molecular (g/mol) 135.13
Número MDL MFCD00041790
Clave InChI GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
Nombre IUPAC 7H-purina-6-amina
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine
Absorbancia 0.74 to 0.78 (A250/A260), 0.36 to 0.4 (A280/A260)
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 360°C to 365°C
Color De incoloro a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 26, 420
Índice Merck 15, 140
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies,slightly soluble in ethanol,insoluble in chloroform and ether,25g/l in boiling water
Punto de sublimación 220°C
Espectrofotometría 98.0 to 102.0% (lambda max. 262nm, pH 1), molar absorptivity 13100 +/- 2%, on dry basis
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Adenine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.