Learn More
Adenina-2-d1, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Adenine-2-D |
| CAS | 109923-52-6 |
| Fórmula molecular | C5 D H4 N5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9H-Purin-2-d-6-amine (ACI), 1H-Purin-2-d-6-amine (9CI), Adenine-2-d1, Adenine-2-D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)/i2D |
| SMILES | [2H]c1nc(N)c2[nH]cnc2n1 |
| Nombre IUPAC | 2-deuterio-7H-purin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 136.1329 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0608 |