Learn More
R&D Systems™ Adenine
Código de producto. 18074892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18074892 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18074892 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4202/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Adenine receptor agonist
High affinity adenine receptor agonist (Ki = 18 nM at rat adenine receptor). Inhibits forskolin-stimulated cAMP formation in CHO cells transfected with the adenine receptor; also stimulates GTPγS binding (pEC50 values are 8.54 and 7.21 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine
CAS 2922-28-3
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C5H6ClN5
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.59
Pureza >99%
Peso molecular 171.59