Learn More
Tosilato de disulfato de ademetionina (>90%), TRC
Código de producto. 30009787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009787 500 mg 500 miligramos
30008254 1 g 1 g
17919664 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA280350500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97540-22-2
Fórmula molecular C15 H23 N6 O5 S . C7 H7 O3 S . 2 H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 766.8
Sinónimo Adenosine, 5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]methylsulfonio]-5'-deoxy-, sulfate, 4-methylbenzenesulfonate sulfate (1:1:1:1), Adenosine, 5'-[(3-amino-3-carboxypropyl)methylsulfonio]-5'-deoxy-, (3S)-, sulfate (salt), 4-methylbenzenesulfonate (salt) sulfate (salt) (1:1:1:1), Adenosine, 5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]methylsulfonio]-5'-deoxy-, sulfate (salt), 4-methylbenzenesulfonate (salt) sulfate (salt) (1:1:1:1) (9CI), FO 1561, S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate, Ademetionine Disulfate Tosylate
Nombre IUPAC [(3S)-3-amino-3-carboxipropil]-[[(2S,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-3,4-dihidroxioxilano-2-il]metilsulfanio-metilsulfanio; 4-metilbencenosulfonato; Ácido sulfúrico
SMILES C[S+](CC[C@H](N)C(=O)O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23.Cc4ccc(cc4)S(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ademetionine Disulfate Tosylate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N6O5S.C7H8O3S.2H2O4S/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;2*1-5(2,3)4/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10);2*(H2,1,2,3,4)/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m0.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 766.0914