Learn More
Ademetionina 1,4-Butanedisulfonato, TRC
Código de producto. 17998024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
17998024 10 mg 10 miligramos
17969564 500 mg 500 miligramos
17938914 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17998024 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA28035510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101020-79-5
Fórmula molecular 2 C15 H22 N6 O5 S. 3 C4 H10 O6 S2
Sinónimo Adenosina, 5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxipropil]metilsulfonio]-5'-deoxi-, 1,4-butanadisulfonato (sal), 1,4-butanodisulfonato (sal) (2:1:2) ∣Adenosina, 5'-[(3-amino-3-carboxipropil)metilsulfonio]-5'-desoxi-, (3S)-, 1,4-butanodisulfonato (sal), 1,4-butanedisulfonato (sal) (2:1:2) ∣1,4-ácido butanedissulfonato, compl. con (3S)-5'-[(3-amino-3-carboxipropil)metilsulfonio]-5'-desoxiadenosina 1,4-butanidisulfonato (sal) (2:2:1) ∣1,4-Ácido butandisulfónico, compuesto por 5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxipropil]metilsulfonio]-5'-desoxiadenosina 1,4-butanadisulfonato (sal) (2:2:1) (9CI) ∣1,4-Butanodisulfónico, ión(2-), bis[(3S)-5'-[(3-amino-3-carboxipropil)metilsulfonio]-5'-desoxiadenosina], 1,4-butanedisulfonato (1:2) (sal) ∣1,4-ácido butanedissulfónico, ión(2-), bis[5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxipropil]metilsulfonio]-5'-desoxiadenosina], 1,4-butanedisulfonato (1:2) (sal) (9IC) ∣ Ademetionina 1,4-butanedisulfonato
Specifications
Formato Sin diluir
Peso molecular 1451.62
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza >95% (HPLC)
Cantidad 10 mg
Nombre del producto químico o material Ademetionina 1,4-butanodisulfonato