Learn More
Adefovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adefovir |
| CAS | 106941-25-7 |
| Fórmula molecular | C8 H12 N5 O4 P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Adefovir, P-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphonic acid, 9-(2-phosphonylmethoxyethyl)adenine, PMEA, GS-393 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N5O4P/c9-7-6-8(11-3-10-7)13(4-12-6)1-2-17-5-18(14,15)16/h3-4H,1-2,5H2,(H2,9,10,11)(H2,14,15,16) |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2CCOCP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(6-aminopurin-9-il)etoximetilfosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 273.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.0627 |