Learn More
Adefovir monopivoxil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adefovir Monopivoxil |
| CAS | 142341-05-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 H22 N5 O6 P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, [[[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]hydroxyphosphinyl]oxy]methyl ester, ((((2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy)methyl)(hydroxy)phosphoryl)oxy)methyl pivalate, Adefovir monopivoxil, Mono(POM)-PMEA, Mono-POM PMEA, Adefovir related, Adefovir Dipivoxyl Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N5O6P/c1-14(2,3)13(20)24-8-25-26(21,22)9-23-5-4-19-7-18-10-11(15)16-6-17-12(10)19/h6-7H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,21,22)(H2,15,16,17) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(O)COCCn1cnc2c(N)ncnc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(6-aminopurin-9-il)etoximetil-(2,2-dimetilpropanoiloximetoxi)fosfínico |
| Peso molecular (g/mol) | 387.33 |
| Mostrar más |