Learn More
Adefovir Dipivoxil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adefovir dipivoxil |
| CAS | 142340-99-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20 H32 N5 O8 P |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,1'-[[[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene)] 2,2-dimethyl-Propanoic acid ester, Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, [[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene) ester (9CI), Adefovir dipivoxil, GS 0840, Hepsera, Preveon, bis(POM)-PMEA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32N5O8P/c1-19(2,3)17(26)30-11-32-34(28,33-12-31-18(27)20(4,5)6)13-29-8-7-25-10-24-14-15(21)22-9-23-16(14)25/h9-10H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H2,21,22,23) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpropanoato de [2-(6-aminopurin-9-il)etoximetil-(2,2-dimetilpropanoiloximetoxi)fosforil]oximetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 501.47 |
| Mostrar más |