Learn More
Adefovir dipivoxil, MedChemExpress
Código de producto. 16444317
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16444317 50 mg 50 miligramos
16438196 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16444317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0255
MedChemExpress Adefovir dipivoxil, an adenosine analogue, is an oral prodrug of the nucleoside reverse transcriptase inhibitor Adefovir. Adefovir dipivoxil inhibits both the wild type and HBV Lamivudine-resistant strains. Adefovir dipivoxil shows anti-orthopoxvirus activity.
Adefovir dipivoxil, an adenosine analogue, is an oral prodrug of the nucleoside reverse transcriptase inhibitor Adefovir. Adefovir dipivoxil inhibits both the wild type and HBV Lamivudine-resistant strains. Adefovir dipivoxil shows anti-orthopoxvirus activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adefovir dipivoxil
CAS 142340-99-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H32N5O8P
Cantidad 50 mg
Sinónimo GS 0840
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.41 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2N=CN(CCOCP(OCOC(C(C)(C)C)=O)(OCOC(C(C)(C)C)=O)=O)C2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 501.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.47
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus