Learn More
Dímero de adefovir dipivoxil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adefovir Dipivoxil Dimer |
| CAS | 323201-05-4 |
| Fórmula molecular | C41 H64 N10 O16 P2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Adefovir Dipivoxil Impurity B, 2,2-Dimethyl-propanoic Acid Methylenebis[imino-9H-purine-6,9-diyl-2,1-ethanediyloxymethylenephosphinylidynebis(oxymethylene)] Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H64N10O16P2/c1-38(2,3)34(52)60-22-64-68(56,65-23-61-35(53)39(4,5)6)26-58-15-13-50-20-48-28-30(44-18-46-32(28)50)42-17-43-31-29-33(47-19-45-31)51(21-49-29)14-16-59-27-69(57,66-24-62-36(54)40(7,8)9)67-25-63-37(55)41(10,11)12/h18-21H,13-17,22-27H2,1-12H3,(H,42,44,46)(H,43,45,47) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(NCNc3ncnc4c3ncn4CCOCP(=O)(OCOC(=O)C(C)(C)C)OCOC(=O)C(C)(C)C)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpropanoato de [2-[6- 9-[2-[bis(2,2-dimetilpropanoiloximetoxi)fosforilmetoxi]etil]purin-6-il]amino]metilamino]purin-9-il]etoximetil-(2,2-dimetilpropanoiloximetoxi)fosforil]oximetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 1014.952 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1014.398 |