Learn More
Adefovir dipivoxil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326748 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326748 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10045805AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adefovir dipivoxil
CAS 142340-99-6
Nombres de analitos o componentes Adefovir dipivoxil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H32 N5 O8 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,1'-[[[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene)] 2,2-dimethyl-Propanoic acid ester, Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, [[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene) ester (9CI), Adefovir dipivoxil, GS 0840, Hepsera, Preveon, bis(POM)-PMEA
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32N5O8P/c1-19(2,3)17(26)30-11-32-34(28,33-12-31-18(27)20(4,5)6)13-29-8-7-25-10-24-14-15(21)22-9-23-16(14)25/h9-10H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H2,21,22,23)
SMILES CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoato de [2-(6-aminopurin-9-il)etoximetil-(2,2-dimetilpropanoiloximetoxi)fosforil]oximetilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 501.47
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.1988 g/mol