Learn More
Adefovir-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adefovir-d4 |
| CAS | 1190021-70-5 |
| Fórmula molecular | C8H8D4N5O4P |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | P-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl-d4)ethoxy]methyl]phosphonic Acid, 9-(2-Phosphonylmethoxyethyl)adenine-d4, [[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy] methyl]phosponic Acid-d4, GS 0393-d4, PMEA-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N5O4P/c9-7-6-8(11-3-10-7)13(4-12-6)1-2-17-5-18(14,15)16/h3-4H,1-2,5H2,(H2,9,10,11)(H2,14,15,16)/i1D2,2D2 |
| SMILES | OP(COC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C=N1)C2=C1C(N)=NC=N2)(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido [2-(6-aminopurin-9-il)-1,1,2,2-tetradeuterioetoxi]metilfosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 277.21 |