Learn More
Éster dietílico de adefovir-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adefovir-d4 Diethyl Ester |
| CAS | 1189929-36-9 |
| Fórmula molecular | C12H16D4N5O4P |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | P-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy-d4]methyl]phosphonic Acid Diethyl Ester, [[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy-d4]methyl]phosphonic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N5O4P/c1-3-20-22(18,21-4-2)9-19-6-5-17-8-16-10-11(13)14-7-15-12(10)17/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)/i5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(OCP(=O)(OCC)OCC)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12 |
| Nombre IUPAC | 9-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(dietoxifosforilmetoxi)etil]purin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 333.32 |