Learn More
Polvo para fabricación aditiva, acero inoxidable AISI 316L / S31603, ARMI ∣MBH
Código de producto. 18032850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 g
Tamaño de la unidad:
75 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18032850 75 g 75 g
1 options
Código de producto. 18032850 Proveedor ARMI/MBH N.º de proveedor IARMFE316LP18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
ARMI ∣MBH produce materiales de referencia certificados de aleación de metal de alta calidad y establece estándares para Spark-OES, ICP , y análisis elemental XRF. La oferta incluye acero, aluminio, titanio, níquel, cobalto, cobre, magnesio y más.
Polvo para fabricación aditiva, acero inoxidable AISI 316L / S31603
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper/Aluminium/Carbon/Cobalt/Vanadium/Phosphorus/Oxygen/Nitrogen/Silicon/Manganese/Molybdenum/Nickel/Chromium/Bismuth/Hafnium/Hydrogen/Palladium/Yttrium/Cerium/Antimony/Boron/Cadmium/Calcium/Magnesium/Selenium/Tantalum/Tin/Zirconium/Titanium/Lead/Zinc/Tungsten/Arsenic/Niobium/Iron
CAS 7439-89-6
Cantidad 75 g
Formulario Polvo fino
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Copper 0.0031 %/Aluminium 0.006 %/Carbon 0.006 %/Cobalt 0.006 %/Vanadium 0.006 %/Phosphorus 0.011 %/Oxygen 0.043 %/Nitrogen 0.081 %/Silicon 0.29 %/Manganese 1.56 %/Molybdenum 2.81 %/Nickel 13.9 %/Chromium 17.9 %/Bismuth (<0.0010) %/Hafnium (<0.0010) %/Hydrogen (<0.0010) %/Palladium (<0.0010) %/Yttrium (<0.0010) %/Cerium (<0.0020) %/Antimony (<0.0050) %/Boron (<0.0050) %/Cadmium (<0.0050) %/Calcium (<0.0050) %/Magnesium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Tantalum (<0.0050) %/Tin (<0.0050) %/Zirconium (<0.0050) %/Titanium (<0.0080) %/Lead (<0.0100) %/Zinc (<0.0100) %/Tungsten (<0.0120) %/Arsenic (0.001) %/Niobium (0.001) %/Iron (63.3) %