Learn More
Polvo para fabricación aditiva, aleación de níquel 718/N07718, ARMI ∣MBH
Código de producto. 17949659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 g
Tamaño de la unidad:
75 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17949659 75 g 75 g
1 options
Código de producto. 17949659 Proveedor ARMI/MBH N.º de proveedor IARMNI718P18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
ARMI ∣MBH produce materiales de referencia certificados de aleación de metal de alta calidad y establece estándares para Spark-OES, ICP , y análisis elemental XRF. La oferta incluye acero, aluminio, titanio, níquel, cobalto, cobre, magnesio y más.
Polvo para fabricación aditiva, aleación de níquel 718 / N07718
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus/Tantalum/Nitrogen/Tungsten/Oxygen/Vanadium/Copper/Manganese/Carbon/Silicon/Cobalt/Aluminium/Titanium/Molybdenum/Niobium/Iron/Chromium/Nickel/Lanthanum/Silver/Hydrogen/Palladium/Yttrium/Hafnium/Zirconium/Calcium/Magnesium/Selenium/Tin/Cadmium/Antimony/Arsenic/Zinc/Lead/Boron
CAS 7440-02-0
Cantidad 75 g
Formulario Polvo fino
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 0.006 %/Tantalum 0.006 %/Nitrogen 0.01 %/Tungsten 0.01 %/Oxygen 0.014 %/Vanadium 0.017 %/Copper 0.018 %/Manganese 0.026 %/Carbon 0.036 %/Silicon 0.036 %/Cobalt 0.097 %/Aluminium 0.49 %/Titanium 1.01 %/Molybdenum 3.13 %/Niobium 4.95 %/Iron 17 %/Chromium 19.6 %/Nickel 53.6 %/Lanthanum (<0.0005) %/Silver (<0.0005) %/Hydrogen (<0.0010) %/Palladium (<0.0010) %/Yttrium (<0.0010) %/Hafnium (<0.0020) %/Zirconium (<0.0030) %/Calcium (<0.0050) %/Magnesium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Tin (<0.0050) %/Cadmium (<0.0080) %/Antimony (<0.0100) %/Arsenic (<0.0100) %/Zinc (<0.0100) %/Lead (<0.0200) %/Boron (0.0007) %