Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Bandeja adicional para agitador de microplacas TiMix 5
Descripción
- Para uso con agitadores de microplacas TiMix 5
- Duplica la capacidad de la bandeja del agitador
- Admite 8 microplacas, placas de micropocillos o placas de pocillos profundos
- La distancia entre los niveles es de un máximo de 55 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Microplacas |
| Tipo de producto | Bandeja adicional |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de microplacas TiMix 5 |
| N.º de posiciones | 8 |