Learn More
Heidolph™ Accesorio de varios niveles
Código de producto. 10345632 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraces Erlenmeyer de 25 a 250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
10345632 Matraces Erlenmeyer de 25 a 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10345632 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5496200000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con Unimax 2010, Promax 2020 y Polymax 2040
Incluye plataforma perforada 2000 y 4 varillas de soporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 0 a 1100 rpm
Admite Matraces Erlenmeyer de 25 a 250 mL
Tipo de producto Soporte de suelo